Doporučené produkty
assay
95%
form
powder
mp
164-171 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
InChI key
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany