Merck
724653
Methyl 4-ethynylbenzoate
≥90%
Synonyma:
4-Ethynylbenzoic acid methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90%
form
solid
mp
88-95 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
InChI key
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)