724173
Palmitoleic acid-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyma:
cis-9-Hexadecenoic acid-13C16
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C
mass shift
M+16
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)