Hlavní dokumenty
691682
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid- 3,4-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
HO2C13CH213CH2CH(NH2)CO2H
Molekulová hmotnost:
149.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mol wt
149.10 by atom % calculation
mp
205 °C
mass shift
M+2
SMILES string
N[C@@H]([13CH2][13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-JBAKHTSASA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)