Hlavní dokumenty
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-d6-L-arginine dihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Synonyma:
asym-Dimethyl-d6-arginine, ADMA-d6
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8D6H14Cl2N4O2
Molekulová hmotnost:
281.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
InChI key
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3