Hlavní dokumenty
722421
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3BrFN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531
density
1.713 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI key
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F - closed cup
flash_point_c
71.1 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)