Hlavní dokumenty
720186
Sigma-Aldrich
Bisphenol-A-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-13C6)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol-13C12
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2C(13C6H4OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
crystals
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
158-159 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI key
IISBACLAFKSPIT-ZGFLEIAISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)