Hlavní dokumenty
588806
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-methyl-d6, 4,4-Isopropylidenediphenol-(methyl-D6), 4,4·-Isopropylidenediphenol-(methyl-D6), Deuterated bisphenol A
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15D6H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.