Merck
719544
Estrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-13C3, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-13C3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C3C15H22O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
273.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)