717703
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene
97%
Synonyma:
1,1′-(2,5-Thiophenediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], 2,5-Bis(tri-n-butylstannyl)thiophene
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
liquid
density
1.201 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C4H2S.6C4H9.2Sn/c1-2-4-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-2H;6*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
ITAZQNRIMIQTDI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)