Key Documents
714402
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
190-195 °C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
ZVLLYIMPDTXFNC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c