Přejít k obsahu
73815
3-Nitrosalicylic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2213132
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
142-147 °C
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrosalicylic acid (3NSA) is generally used as a corrosion inhibitor. It can be used as a supporting electrolyte for the electrodeposition of pyrrole on zinc for corrosion protection. 3NSA can also be used as a ligand for the synthesis of complexes with iron and aluminum for chelating therapy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrosalicylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)