Key Documents
707384
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
204-213 °C
SMILES string
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c