Přeskočit na
689416
Pyrrole-3-carboxylic acid
≥96%
Synonyma:
3-Carboxypyrrole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
108642
Assay:
≥96%, ≥96.5% (GC), 96.0-104.0% (titration)
Form:
powder
2 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥96%, ≥96.5% (GC), 96.0-104.0% (titration)
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h1-3,6H,(H,7,8)
InChI key
DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)