Hlavní dokumenty
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
97%
Synonyma:
Methyl (2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H17NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
80-85 °C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
InChI key
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)