Hlavní dokumenty
704490
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluoropyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5FN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
71-79 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccncc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)