Key Documents
707341
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-fluoropyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5FN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C
SMILES string
Nc1ncccc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F
flash_point_c
90.6 °C