Hlavní dokumenty
765880
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Synonyma:
4-Amino-2-trifluoromethylpyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-amine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
58-62 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)