704083
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution
1 M in methylene chloride
Synonyma:
Perfluoromethanesulfonic anhydride solution, Triflic anhydride solution
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
1 M in methylene chloride
refractive index
n20/D 1.402
density
1.359 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for stereoselective synthesis of mennosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?