Přeskočit na
252360
Morpholine
ACS reagent grade, ≥99.0%, liquid
Synonyma:
Tetrahydro-1,4-oxazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
720,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
993,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 280,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
87.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39162409
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-815-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102549
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Morpholine, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 38 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
590 °F
expl. lim.
10.8 %
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
126.0-130.0 °C, 129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Morpholine may be used in the preparation of derivatives such as 4-benzoyloxymorpholine and 1-morpholinopropan-1-one. It may also be used in the preparation of (S)-3,3′-bis-morpholinomethyl-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi-2-naphthol, a bifunctional chiral catalyst for asymmetric synthesis. As a base, morpholine can be used in the preparation of 1,3-disubstituted allenes from terminal alkynes and aldehydes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
13423639446790179
Morpholine analytical standard
Supelco
90179
Morpholine
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
analytical standard
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.), 1.000 g/mL at 20 °C
bp
129 °C (lit.), 126.0-130.0 °C
bp
129 °C (lit.)
bp
129 °C
bp
129 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455, n20/D 1.454 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morpholine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
87.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
31 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-91-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the concentration of morpholine in this solution in molarity?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.996 g/mL and a molecular weight of 87.12 g/mol. The minimum purity is 99.0%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 11.3M (99.0%) to 11.4M (100%).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?