Hlavní dokumenty
703931
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4FNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
215-219 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)