Hlavní dokumenty
679690
Sigma-Aldrich
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4FNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
functional group
carboxylic acid
fluoro
nitrile
Quality Level
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(8(11)12)1-2-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
ZWKNDLMYSLLMRF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)