Merck
124915
4-Formylbenzoic acid
97%
Synonyma:
4-Carboxybenzaldehyde, Benzaldehyde-4-carboxylic acid, Terephthalaldehydic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CC6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-607-4
Beilstein/REAXYS Number:
471734
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
247 °C (lit.)
functional group
aldehyde, carboxylic acid
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Formylbenzoic acid is an important intermediate in the synthesis of terepthalic acid. It reacts with barium carbonate to yield two-dimensional barium(II) coordination polymer.
Application
4-Formylbenzoic acid has been used as reagent during esterification of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl to yield 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 4-formylbenzoate.
It can also be used as a reagent to synthesize acid functionalized mesoporous silica catalyst by the condensation of its aldehyde group with -NH2 of amine functionalized silica.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Formylbenzoic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)