Přejít k obsahu
176044
Naphthalene-d8
99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10D8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.22
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
EC Number:
214-552-7
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
powder
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
application(s)
electronics
mass shift
M+8
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
General description
Naphthalene-d8, isotopically labeled analogue of naphthalene.
Application
May be used as an analytical standard
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
174.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
79.0 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1146-65-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)