701432
L-Threonine-2,3,4,4,4-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mp
256 °C (dec.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1D3,2D,3D
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-WKHZCAFQSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c