Key Documents
488348
Sigma-Aldrich
Butane-d10
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
CD3CD2CD2CD3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
2.11 (vs air)
vapor pressure
51.6 psi ( 37.7 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Packaging
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Recommended products
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
nwg
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)