Hlavní dokumenty
392901
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-d
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
DCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-WFVSFCRTSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 263-263 (1994)
Claudia Orelio et al.
Haematologica, 94(3), 409-413 (2009-02-13)
Shwachman-Diamond syndrome is a hereditary disorder characterized by pancreatic insufficiency and bone marrow failure. Most Shwachman-Diamond syndrome patients have mutations in the SBDS gene located at chromosome 7 and suffer from recurrent infections, due to neutropenia in combination with impaired
Bart R B Haverkorn van Rijsewijk et al.
Molecular systems biology, 7, 477-477 (2011-04-01)
Despite our increasing topological knowledge on regulation networks in model bacteria, it is largely unknown which of the many co-occurring regulatory events actually control metabolic function and the distribution of intracellular fluxes. Here, we unravel condition-dependent transcriptional control of Escherichia