Key Documents
700754
Sigma-Aldrich
(R)-SDP
Synonyma:
(R)-(+)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (R)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H34P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
588.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
optical activity
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
198-203 °C
functional group
phosphine
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
InChI key
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c