Přeskočit na
692980
(S)-DTBM-SEGPHOS®
≥94%
Synonyma:
(S)-(+)-5,5′-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
885,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 930,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C74H100O8P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1179.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
885,00 Kč
Ceníková cena1 180,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥94%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
functional group
phosphine
SMILES string
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(c(OC)c(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24/h29-40H,41-42H2,1-28H3
InChI key
ZNORAFJUESSLTM-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalytic ligand for:
  • Enantioselective synthesis of secondary allylic alcohols via enantioselective reductions of α,β-unsaturated ketones
  • Stereoselective preparation of cyclohexanone derivatives via rhodium-catalyzed rearrangement of allyl or allenic cyclobutanols
  • Cu-catalyzed asymmetric conjugate reduction of beta-substituted unsaturated phosphonates to give optically active beta-stereogenic alkylphosphonates
  • Asymmetric synthesis of cyclohexenones via Rh-catalyzed desymmetrization through enantioselective C-C bond activation and ring expansion of allenyl cyclobutanols
  • Enantioselective synthesis and crystal structure of P-stereogenic alkynylphosphine oxides by Rh-catalyzed [2+2+2] cycloaddition
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
692484692476692395
description
≥94%
description
-
description
-
description
≥94%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
assay
≥94%
assay
-
assay
-
assay
≥94%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)