Merck
692476
(R)-DM-SEGPHOS®
Synonyma:
(R)-(+)-5,5′−Βis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole, [(4R)-(4,4′-bi-1,3-benzodioxole)-5,5′-diyl]bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C46H44O4P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
722.79
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
256-261 °C
functional group
phosphine
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h9-24H,25-26H2,1-8H3
InChI key
XJJVPYMFHXMROQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)