798711
(R)-Xyl-SDP(O)
Synonyma:
(R)-Xyl-SDP Oxide, [(1R)-7′-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobi[1H-inden]-7-yl]bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95%
Quality Level
form
solid
functional group
phosphine oxide
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(P(C2=CC(C)=CC(C)=C2)(C3=CC=CC4=C3[C@]5(CCC6=C5C(P(C7=CC(C)=CC(C)=C7)C8=CC(C)=CC(C)=C8)=CC=C6)CC4)=O)=C1
InChI
1S/C49H50OP2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)51(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)52(50,43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3/t49-/m1/s1
InChI key
ZAQVAUFRFBAVHF-ANFMRNGASA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Související obsah
Listeria poses health risks, particularly for vulnerable populations. Prof. Zhou's group focuses on palladium catalysis in Singapore.