Hlavní dokumenty
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonyma:
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.538
density
1.080 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
InChI key
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.0 °F
flash_point_c
73.9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)