Přejít k obsahu
650773
6-(3-Thienyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonyma:
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
73-77 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
InChI key
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)