Hlavní dokumenty
697001
Sigma-Aldrich
Methyl 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline-3-carboxylate
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H8ClNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
164-168 °C
functional group
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
InChI key
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)