Přejít k obsahu
112216
4-Chlorobenzaldehyde
97%
Synonyma:
p-Chlorobenzaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050405
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-247-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385858
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chlorobenzaldehyde reacts with 3-tert-butyl-N-4-chlorobenzyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine to form (E)-3-tert-Butyl-4-(4-chlorobenzyl)-N-(4-chlorobenzylidene)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine by a microwave-mediated reaction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorobenzaldehyde
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)