Merck
123579
Benzenesulfinic acid sodium salt
98%
Synonyma:
Sodium benzenesulfinate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5SO2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-842-8
Beilstein/REAXYS Number:
3598405
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzenesulfinic acid sodium salt when treated with alkynylselenonium salts yields (Z)-β-alkoxyvinylsulfones. It undergoes rhodium-catalyzed desulfinative coupling with aldehydes to yield ketones.
Application
Benzenesulfinic acid sodium salt has been used in synthesis of sulfones by reaction of organic halides and sodium benzenesulfinate using higher alcohols or diols as solvents.It was also used in the synthesis of aryl sulfones via copper-catalyzed cross-coupling with boronic acids and vinyl sulfones via reaction with vicinal dibromides.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)