Merck
301930
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol
98%
Synonyma:
1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, Dibromoneopentyl glycol, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2C(CH2Br)2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
261.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
221-967-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
10 mmHg ( 178 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
InChI key
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
3296-90-0
CAS No.
3296-90-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)