Hlavní dokumenty
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
97%
Synonyma:
4-Morpholinobenzoic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H13NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
284-289 °C
functional group
carboxylic acid
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
InChI key
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)