H23805
4-Hydroxycoumarin
98%
Synonyma:
4-Hydroxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
mp
211-213 °C (lit.)
fluorescence
λem 373 nm in methanol
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
InChI key
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?