693847
4,7-Dibromobenzo[c]-1,2,5-thiadiazole
95%
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
solid
mp
184-185 °C
SMILES string
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
InChI key
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.