Přejít k obsahu
723630
9,9-Dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyma:
2-(9,9-Dioctyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-7-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H53BO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
516.61
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
50-56 °C
SMILES string
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2-c3ccc(cc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C35H53BO2/c1-7-9-11-13-15-19-25-35(26-20-16-14-12-10-8-2)31-22-18-17-21-29(31)30-24-23-28(27-32(30)35)36-37-33(3,4)34(5,6)38-36/h17-18,21-24,27H,7-16,19-20,25-26H2,1-6H3
InChI key
VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)