Přejít k obsahu
750050
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
Synonyma:
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H13NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
271.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
155-160 °C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
InChI key
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)