691763
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
98-103 °C (lit.)
mass shift
M+9
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)