Přeskočit na
A89855
Anthranilic acid
reagent grade, ≥98%, powder
Synonyma:
2-AA, 2-Aminobenzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
736,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
2-(H2N)C6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-287-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471803
Assay:
≥98%
Form:
powder
Grade:
reagent grade
736,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Anthranilic acid, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.7 (vs air)
assay
≥98%
form
powder
mp
144-148 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Anthranilic acid (2-AA) is an aromatic acid having amino group. It is of medical importance as it plays an important part in generating quinolinic acid in the brain. The crystalline structure of 2-AA has been studied by neutron diffraction. The chemisorption of 2-AA on silver nano-particles have been investigated by Raman and surface-enhanced Raman scattering (SERS) studies.
Application
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans.
Anthranilic acid may be used to synthesize 3-imino-2,3-dihydro-4,1-benzoxazepin-5(1H)-one and 9(10H)-acridone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
10680820112144517
description
reagent grade, ≥98%
description
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
description
for synthesis
description
99%
grade
reagent grade
grade
-
grade
synthesis grade
grade
-
assay
≥98%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
vapor density
4.7 (vs air)
vapor density
4.7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
mp
144-148 °C (lit.)
mp
144-148 °C (lit.), 145-147 °C
mp
146-148 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?