Přejít k obsahu
277630
Methylamine-13C hydrochloride
99 atom % 13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
13CH3NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.51
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mp
232-234 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.[13CH3]N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)