Hlavní dokumenty
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.62
Beilstein/REAXYS Number:
4714125
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (AT)
form
crystals
optical activity
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3