Hlavní dokumenty
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Synonyma:
trans-Crotonophenone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.19
Beilstein/REAXYS Number:
2039624
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
assay
≥80% (GC)
80%
form
liquid
functional group
ketone
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
InChI key
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)