Hlavní dokumenty
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
Synonyma:
trans-1,2-Dibenzoylethylene
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5COCH=CHCOC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.27
Beilstein/REAXYS Number:
743958
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
powder
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)