Hlavní dokumenty
686336
Sigma-Aldrich
(R)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Synonyma:
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (R)-4′-Bromo-1-phenylethanol
About This Item
Lineární vzorec:
BrC6H4CH(CH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.569
density
1.322 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)