Hlavní dokumenty
684902
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H3BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
100-104 °C
functional group
bromo
nitrile
SMILES string
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChI key
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)